Learn More
Brady™ Etichetta wrap around in Tedlar autoestinguente autolaminante per M6/M7
Sfoglia Tutto Brady ProdottiDescrizione
- Il B-642 è un rotolo sottile con proprietà autoestinguenti che presenta un'eccellente flessibilità per l'avvolgimento di fili di piccolo calibro. Ideali per l'uso nei settori aerospaziale, della difesa e del trasporto pubblico.
- Ideali per l'uso nei settori aerospaziale, della difesa e del trasporto pubblico
- La pellicola di polivinilfluoruro offre buone proprietà autoestinguenti e resistenza ai solventi
- Per l'uso con stampanti a trasferimento termico e ad aghi
- Conforme a RoHS (Pass 2011/65/UE)
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Rivestimento | None |
| Colore | Clear, White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | PVF |
| Lati stampabili | Single-side Printable |
| Print Technology | Dot Matrix, Thermal Transfer |
| Vedi altri risultati |