Learn More
Brady™ Etichette in vinile autolaminanti serie B33
Codice prodotto. 30041413 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
25.40 mm (W) x 25.40 mm (H)
Dimensione della confezione:
pezzi 3000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
30041413 25.40 mm (W) x 25.40 mm (H) pezzi 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30041413 Fornitore Brady™ N. del fornitore 361641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.00€
    343.16€ / pezzi 3000
    Risparmia 28.84€
    7% Sconto
In stock
Etichette in vinile autolaminante per stampante BBP33
For formability and is self-extinguishing.
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R6200 ribbons. See UL files MH17154 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognized B-427 labels. Brady sells both UL Recognized B-427 labels and non-approved labels depending on customer requirements.
Descrizione Self-laminating Vinyl Labels for BBP33/i3300 Printers
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Vinyl
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Component and Equipment Labelling, Electrical Labelling, General Identification, Laboratory Labelling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP33, i3300,i5300
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 29.74 mm
Etichette per riga 3
Quantità 300 Stickers
Forma Square
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 32.13 mm
Dimensioni (L x P) 25.40 mm (W) x 25.40 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 25.40 mm
Alternate Part Number B33-211-427