Learn More
Brady™ Self-laminating Vinyl MiniMark™ Wire and Cable Marker
Codice prodotto. 11791795 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
25.4 mm
38.1 mm
Altezza (sistema metrico):
31.75 mm
63.50 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11791795 25.4 mm 63.50 mm 1 BX
11701825 25.4 mm 31.75 mm 1 BX
11721795 38.1 mm 63.50 mm 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11791795 Fornitore Brady™ N. del fornitore 710115
In stock
This Self-laminating Vinyl MiniMark™ Wire and Cable Marker is made of conformable material designed to adhere to highly curved surfaces, wires and cables.
  • Features a white printable area with clear 'tail' that wraps around marker.
  • The clear tails serves as over-laminate to protect the text, providing superior resistance to abrasion, dirt, oils, solvents, water and excessive handling.
  • This material is UL recognised with its respective ribbon.
  • See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognised
Descrizione MiniMark Self-laminating Wire and Cable Markers
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White, Transparent
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Self-laminating Vinyl
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, Laboratory labelling, Wire and cable labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) MiniMark Printer
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
N. per confezione 1485 Labels/Box
Quantità 1485 Pk.
Dimensioni (sistema metrico) 25.4 x 19 mm (W x H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Forza di trazione Tensile Strength and Elongation 12 lb./in. (210 N/100 mm), 152%, 11 lb./in. (193 N/100 mm), 195%
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensioni (L x P) 63.5 x 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 63.5 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 63.50 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 19.05 mm
Diametro (sistema metrico) 14.20 to 6.70 mm
Alternate Part Number MNK-BPT-511-427