Learn More
Brady™ Self-laminating Vinyl MiniMark Wire and Cable Marking
Codice prodotto. 11771825 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3275 Pk.
Dimensione della confezione:
1 BX
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11771825 3275 Pk. 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11771825 Fornitore Brady™ N. del fornitore 710113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00€
    458.93€ / pezzi 1
    Risparmia 51.07€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
This Self-laminating Vinyl MiniMark Wire and Cable Marking is made from conformable material designed to adhere to highly curved surfaces, wires and cables.
  • Features a white printable area with clear 'tail' that wraps around marker.
  • The clear tails serves as over-laminate to protect the text, providing superior resistance to abrasion, dirt, oils, solvents, water and excessive handling.
  • This material is UL recognised with its respective ribbon.
  • See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognised
Descrizione MiniMark Self-laminating Wire and Cable Markers
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White/Transparent
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Vinyl
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, Laboratory labelling, Wire and cable labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) MiniMark Printer
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 29.50 mm
Etichette per riga 3
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
N. per confezione 3275 Labels/Box
Quantità 3275 Pk.
Forma Square
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 32.06 mm
Dimensioni (L x P) 25.4 x 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 108.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.38 in.
Altezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 9.65 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.1 to 0.2 in.
Diametro (sistema metrico) 2.7 to 5.1 mm
Alternate Part Number MNK-BPT-211-427