Learn More
Brady™ Etichette wrap around in vinile autolaminante
Codice prodotto. 17970720 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12.70 mm (W) x 19.05 mm (H)
12.70 mm (W) x 25.40 mm (H)
12.70 mm (W) x 31.75 mm (H)
12.70 mm (W) x 38.10 mm (H)
19.05 mm (W) x 25.40 mm (H)
19.05 mm (W) x 38.10 mm (H)
19.05 mm (W) x 7.62 m (L)
25.40 mm (W) x 101.60 mm (H)
25.40 mm (W) x 19.05 mm (H)
25.40 mm (W) x 25.40 mm (H)
25.40 mm (W) x 31.75 mm (H)
25.40 mm (W) x 38.10 mm (H)
25.40 mm (W) x 63.50 mm (H)
25.40 mm (W) x 7.62 m (L)
31.75 mm (W) x 7.62 m (L)
38.10 mm (W) x 101.60 mm (H)
38.10 mm (W) x 152.40 mm (H)
38.10 mm (W) x 31.75 mm (H)
38.10 mm (W) x 38.10 mm (H)
38.10 mm (W) x 63.50 mm (H)
38.10 mm (W) x 7.62 m (L)
44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
44.45 mm (W) x 38.10 mm (H)
6.35 mm (W) x 27.94 mm (H)
Colore:
White
White, Transparent
Yellow, Clear
Formato:
Continuous
Die-cut
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 110
pezzi 140
pezzi 180
pezzi 200
pezzi 240
pezzi 260
pezzi 340
pezzi 360
pezzi 40
pezzi 70
pezzi 80
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Colore Formato Dimensione della confezione
17970720 25.40 mm (W) x 19.05 mm (H) White, Transparent Die-cut pezzi 340
17930680 6.35 mm (W) x 27.94 mm (H) White Die-cut pezzi 240
17990760 12.70 mm (W) x 19.05 mm (H) White, Transparent Die-cut pezzi 360
17980710 12.70 mm (W) x 25.40 mm (H) White, Transparent Die-cut pezzi 360
17930720 19.05 mm (W) x 25.40 mm (H) White, Transparent Die-cut pezzi 200
17940720 25.40 mm (W) x 25.40 mm (H) White, Transparent Die-cut pezzi 260
17841769 44.45 mm (W) x 25.40 mm (H) White, Transparent Die-cut pezzi 140
17900710 12.70 mm (W) x 31.75 mm (H) White, Transparent Die-cut pezzi 200
17920720 25.40 mm (W) x 31.75 mm (H) White, Transparent Die-cut pezzi 200
17801789 38.10 mm (W) x 31.75 mm (H) White, Transparent Die-cut pezzi 200
17930710 12.70 mm (W) x 38.10 mm (H) White, Transparent Die-cut pezzi 180
17900720 19.05 mm (W) x 38.10 mm (H) White, Transparent Die-cut pezzi 180
17970670 25.40 mm (W) x 38.10 mm (H) White, Transparent Die-cut pezzi 180
17861789 38.10 mm (W) x 38.10 mm (H) White, Transparent Die-cut pezzi 180
17841789 44.45 mm (W) x 38.10 mm (H) White, Transparent Die-cut pezzi 140
17950720 25.40 mm (W) x 63.50 mm (H) White, Transparent Die-cut pezzi 110
17841759 38.10 mm (W) x 63.50 mm (H) White, Transparent Die-cut pezzi 80
17990710 25.40 mm (W) x 101.60 mm (H) White, Transparent Die-cut pezzi 70
17851719 38.10 mm (W) x 101.60 mm (H) White, Transparent Die-cut pezzi 70
17811719 38.10 mm (W) x 152.40 mm (H) White, Transparent Die-cut pezzi 40
17901950 19.05 mm (W) x 7.62 m (L) White, Transparent Continuous Pezzo
17811729 25.40 mm (W) x 7.62 m (L) White, Transparent Continuous Pezzo
17881799 31.75 mm (W) x 7.62 m (L) White, Transparent Continuous Pezzo
17811779 38.10 mm (W) x 7.62 m (L) White, Transparent Continuous Pezzo
17910720 25.40 mm (W) x 38.10 mm (H) Yellow, Clear Die-cut pezzi 180
17920680 25.40 mm (W) x 63.50 mm (H) Yellow, Clear Die-cut pezzi 110
17970710 25.40 mm (W) x 101.60 mm (H) Yellow, Clear Die-cut pezzi 70
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Codice prodotto. 17970720 Fornitore Brady™ N. del fornitore 170751
In stock
Con l’etichetta in vinile autolaminante B-427, realizzata con uno strato protettivo autolaminante trasparente, è possibile Identificare fili e cavi. Stampa praticamente ovunque con una robusta stampante per etichette portatile Brady.
  • Flessibili: studiate per aderire a superfici particolarmente curve, fili e cavi
  • Durevoli: autoestinguenti e resistenti ad abrasione, solventi, olio, grasso, intemperie e temperature estreme
  • Affidabili: realizzate con un adesivo acrilico permanente ideale per superfici lisce, ruvide, verniciate a polvere e irregolari
  • Sicure: realizzate con un sovralamina trasparente e non stampabile per una maggiore protezione
  • Certificazioni: UL Recognized secondo UL 2238, RoHS Compliant secondo 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R6200 ribbons. See UL files MH17154 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognised B-427 labels. Brady sells both UL Recognised B-427 labels and non-approved labels depending on customer requirements. Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White, Transparent
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Vinyl
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;Wire and cable labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantità 340
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to 158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to 70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Diametro dei cavi 20 AWG - 8 AWG
Dimensioni (L x P) 25.40 mm (W) x 19.05 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in
Altezza (sistema metrico) 19.05 mm
Alternate Part Number M4-136-427