Descrizione
- Flessibili: studiate per aderire a superfici particolarmente curve, fili e cavi
- Durevoli: autoestinguenti e resistenti ad abrasione, solventi, olio, grasso, intemperie e temperature estreme
- Ruotabile e orientabile: pensata per ruotare liberamente, permettendoti di leggere e identificare fili e cavi da qualsiasi angolazione
- Sicure: realizzate con un sovralamina trasparente e non stampabile per una maggiore protezione
- Certificazioni: UL Recognized secondo UL 2238, RoHS Compliant secondo 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL Recognised to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R6200 ribbons. See UL files MH17154 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognised B-427 labels. Brady sells both UL Recognised B-427 labels and non-approved labels depending on customer requirements. Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Colore | White, Transparent |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Vinyl |
| Product Type | Etichette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;Wire and cable labelling |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP41;BMP51;M511;M410;M510 |
| Vedi altri risultati |