Learn More
Brady™ Etichette wrap around in vinile autolaminante per M6/M7
Codice prodotto. 17898794 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.75 x 0.5 in.
1 x 0.75 in.
1 x 1 in.
1.5 x 0.75 in.
4 x 1 in.
4 x 1.5 in.
6 x 1.5 in.
Altezza (sistema metrico):
19.05 mm
25.4 mm
38.1 mm
101.6 mm
152.4 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2500
pezzi 500
pezzi 5000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Altezza (sistema metrico) Forma Dimensione della confezione
17898794 4 x 1.5 in. 101.6 mm Rectangle pezzi 500
17859144 0.75 x 0.5 in. 19.05 mm Rectangle pezzi 5000
17889074 1 x 0.75 in. 25.4 mm Rectangle pezzi 2500
17848834 1 x 1 in. 25.4 mm Square pezzi 2500
17889104 1.5 x 0.75 in. 38.1 mm Rectangle pezzi 2500
17889174 4 x 1 in. 101.6 mm Rectangle pezzi 1000
17868854 6 x 1.5 in. 152.4 mm Rectangle pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17898794 Fornitore Brady™ N. del fornitore 173454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00€
    219.74€ / pezzi 500
    Risparmia 23.26€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Il vinile autolaminante (B-427) è un materiale perfetto per l’identificazione di fili e cavi. Questo materiale offre straordinari livelli di chiarezza, adattabilità, ed è auto-estinguente.
  • Il vinile autolaminante (B-427) è un materiale perfetto per l'identificazione di fili e cavi. Questo materiale offre straordinari livelli di chiarezza, adattabilità, ed è auto-estinguente.
  • Fornito in formato autolaminante con zona bianca stampabile a trasferimento termico e sovralamina traslucida per proteggere il testo
  • Il robusto adesivo acrilico permanente resiste ad acqua e olio in maniera eccellente
  • UL Approved
  • Temperatura di utilizzo da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
  • Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M61-R4310 per le stampanti per etichette M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 o il codice prodotto M7-R4300 per le stampanti per etichette M710/BMP71
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore Clear, White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Vinyl
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710, BMP61, BMP71
Senza lattice No
Quantità 500 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensioni (L x P) 4 x 1.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.1 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 38.1 mm
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 101.6 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 25.4 mm
Alternate Part Number BM-33-427