Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Grade Paper/Clear Film, with Steam Indicator
Codice prodotto. 30090007 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
474 mm
510 mm
560 mm
Larghezza (sistema metrico):
320 mm
380 mm
460 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
30090007 560 mm 460 mm pezzi 500
30090009 474 mm 320 mm pezzi 500
30089999 510 mm 380 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30090007 Fornitore Keystone Cleanroom Products N. del fornitore PPSS18X22CF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.00€
    381.71€ / pezzi 500
    Risparmia 76.29€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
Self-Sealing Steam Sterilization Pouches designed for autoclave cycles.
  • Peels Open Cleanly
  • Triple Weld Factory seals
  • Convenient, time saving self-seal closure system
  • Strong, rip and tear resistant medical grade paper material
  • Good barrier characteristics prevent microbial penetration
  • Sub-packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number
  • Date of Manufacture on label for complete traceability
Specifica
Peso base 60 gsm
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità CoC
Tipo di chiusura Self-seal
Colore Clear, White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam or EtO Sterilization
Materiale Medical Grade Paper
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
N. per custodia 500/Cs.
Temperature Range (Metric) 121°C to 135°C
Lunghezza (sistema imperiale) 22 in.
Larghezza (sistema imperiale) 18 in.
Product Type Sterilization Pouch
Lunghezza (sistema metrico) 560 mm
Larghezza (sistema metrico) 460 mm