Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Paper/Film, With Steam Indicator
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17951342 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 14 in.
12 x 18 in.
3.5 x 5.5 in.
3.5 x 9 in.
5.5 x 10.5 in.
7.5 x 13 in.
8 x 16 in.
Capacità (sistema imperiale):
12.6 oz.
23.6 oz.
43.3 oz.
43.6 oz.
73 oz.
96 oz.
105 oz.
162 oz.
Descrizione pellicola:
Blue
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Capacità (sistema imperiale) Descrizione pellicola unitSize
17951342 3.5 x 9 in. 23.6 oz. Blue pezzi 1000
17971332 3.5 x 5.5 in. 12.6 oz. Clear pezzi 1000
17961332 3.5 x 9 in. 23.6 oz. Clear pezzi 1000
17991332 5.5 x 10.5 in. 43.6 oz. Clear pezzi 500
17981332 7.5 x 13 in. 73 oz. Clear pezzi 500
17901342 8 x 16 in. 96 oz. Clear pezzi 500
17921342 10 x 14 in. 105 oz. Clear pezzi 500
17991342 12 x 18 in. 162 oz. Clear pezzi 500
17911342 3.5 x 5.5 in. 12.6 oz. Blue pezzi 1000
17941342 5.5 x 10.5 in. 43.3 oz. Blue pezzi 500
17931342 7.5 x 13 in. 73 oz. Blue pezzi 500
17971342 8 x 16 in. 96 oz. Blue pezzi 500
17961342 10 x 14 in. 105 oz. Blue pezzi 500
17981342 12 x 18 in. 162 oz. Blue pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 17951342 Fornitore Keystone Cleanroom Products N. del fornitore PPSS035X09
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Self-Sealing Steam Sterilization Pouches are designed for autoclave cycles
  • Peels Open Cleanly
  • Triple Weld Factory seals
  • Convenient, time saving self-seal closure system
  • Strong, rip and tear resistant medical grade paper material
  • Good barrier characteristics prevent microbial penetration
  • Peels Open Cleanly
  • Sub-packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number
  • Date of Manufacture on label for complete traceability
Specifica
Peso base 60 gsm
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità CoC
Tipo di chiusura Self-adhesive
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pharmaceutical parts
Materiale Medical Grade Kraft Paper (Bleached)
Sterilità Non-sterile
Descrizione pellicola Blue
Temperature Range (Metric) 121°C to 135°C
Spessore (sistema imperiale) 60 gsm
Dimensioni (L x P) 3.5 x 9 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 9 in.
Product Type Self-sealing Sterilization Pouch
Capacità (sistema imperiale) 23.6 oz.
Capacità (sistema metrico) 0.7 L
Lunghezza (sistema metrico) 9 cm
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Spessore (sistema metrico) 47 to 57 μm