Learn More
Steris™ Buste per sterilizzazione autosigillanti
Codice prodotto. 15448782
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
90 x 270 mm
200 x 350 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15448782 200 x 350 mm pezzi 200
15428782 90 x 270 mm pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15448782 Fornitore Steris™ N. del fornitore NWKP2035
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Provides an effective means of sterilization, safe handling and storage of all items until the moment they are used. Steris Corporation™ Self-Sealing sterilization Pouches are CE marked for steam and EO gas.
  • Self-sealing bags eliminate the need for sealing devices
  • Excellent adhesive strength resistant to steam exposure
  • Non-toxic water-based indicator inks
  • Perforated flap for easy closing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Marchio CE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sterilizzatori a vapore e a gas di ossido di etilene
Quantità 200/conf.
Dimensioni (L x P) 200 x 350 mm
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Larghezza (sistema metrico) 350 mm