Learn More
Globe Scientific Self-Standing Sterile Transport Tubes with Attached Screw Cap
Codice prodotto. 31922735 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31922735 10 mL pezzi 500
31922855 5 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31922735 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 6102S
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed for the safe storage and transport of biological materials.
  • Tubes are made of polypropylene
  • With molded graduations
  • Self-standing with conical bottom
  • Transparent tubes allows for unobstructed viewing of samples
  • Shatter-proof and may be exposed to freezing temperatures
  • Leak-resistant polyethylene screw caps can be removed or sealed in single turn
Specifica
Colore chiusura White
Autoclavabile Autoclavable (Vial Only)
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale Polypropylene
Graduazioni 1 to 10 mL
Include White Screwcap
Stile Self Standing Transport Tube
Sterilità Sterile
Monouso Single-use
Graduated Yes
Materiale chiusura Polyethylene
Altezza (sistema metrico) 92 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Area del contrassegno Etched