Learn More
Globe Scientific Self-Standing Transport Tubes
Codice prodotto. 31922703 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31922703 10 mL pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31922703 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 6102B
Spedizione stimata: 04-01-2027
Globe Scientific Inc. Self-Standing Transport Tubes with leak-resistant screw caps
  • Designed for the safe storage and transport of biological materials
  • Transparent polypropylene (PP) vials allow unobstructed viewing of the sample
  • Vials are shatter-proof and may be exposed to freezing temperatures
  • Leak-resistant screw caps can be removed or sealed with a single turn
Specifica
Colore Natural
Colore chiusura Blue
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Forma del fondo Conical (Self-standing)
Materiale Polypropylene
Stile Skirt Base
Sterilità Non-sterile
Graduated Yes
Materiale chiusura Polyethylene
Altezza (sistema metrico) 92 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Transport Tube (Self-Standing)