Learn More
Globe Scientific Self-Standing Transport Tubes
Codice prodotto. 31923153 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
Colore:
Amber
Clear
Chiusura inclusa:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Chiusura inclusa Dimensione della confezione
31923153 5 mL Amber Yes pezzi 1000
31923634 5 mL Clear No pezzi 1000
31921775 10 mL Clear Yes pezzi 1000
31922351 10 mL Clear No pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 31923153 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 6101AM
Upgrade Your Laboratory Essentials with Globe Scientific
Usa il codice promozionale 27959
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Designed for the safe storage and transport of biological materials for 6101 or 6102 series transport tubes
  • The transparent polypropylene (PP) vials allow unobstructed viewing of the sample
  • The vials are shatter-proof and may be exposed to freezing temperatures
  • They feature leak-resistant screw caps that can be removed or sealed in a single turn
Specifica
Colore Amber
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Forma del fondo Conical (Self-standing)
Materiale Polyethylene
Stile filo External
Sterilità Non-sterile
Graduated Yes
Chiusura inclusa Yes
Product Type Transport Tube (Self-Standing)