Learn More
Globe Scientific Self-Standing Transport Tubes with Separate Screw Cap
Codice prodotto. 31922781 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
Colore chiusura:
Blue
Green
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore chiusura Dimensione della confezione
31922781 10 mL Blue pezzi 1000
31923514 5 mL Blue pezzi 1000
31923019 5 mL Green pezzi 1000
31922639 5 mL Red pezzi 1000
31922724 5 mL Yellow pezzi 1000
31922727 10 mL Red pezzi 1000
31923500 10 mL Yellow pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 31922781 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 6102G
Upgrade Your Laboratory Essentials with Globe Scientific
Usa il codice promozionale 27959
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Designed for the safe storage and transport of biological materials.
  • Tubes are made of polypropylene
  • With molded graduations
  • Self-standing with conical bottom
  • Transparent tubes allows for unobstructed viewing of samples
  • Shatter-proof and may be exposed to freezing temperatures
  • Leak-resistant polyethylene screw caps can be removed or sealed in single turn
Specifica
Colore chiusura Blue
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Forma del fondo Conical (Self-standing)
Materiale Polypropylene
Stile filo External
Graduazioni 1 to 10 mL
Include Green Screwcap
Stile Self Standing Transport Tube
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Graduated Yes
Materiale chiusura Polyethylene
Altezza (sistema metrico) 92 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Transport Tube
Area del contrassegno Etched