Learn More
Globe Scientific Self-Standing Transport Tubes with Separate Screw Cap
Codice prodotto. 31923514 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
Colore chiusura:
Blue
Green
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore chiusura Dimensione della confezione
31923514 5 mL Blue pezzi 1000
31923019 5 mL Green pezzi 1000
31922639 5 mL Red pezzi 1000
31922724 5 mL Yellow pezzi 1000
31922781 10 mL Blue pezzi 1000
31922727 10 mL Red pezzi 1000
31923500 10 mL Yellow pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31923514 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 6101B
Upgrade Your Laboratory Essentials with Globe Scientific
Usa il codice promozionale 27959
Ver todas las promociones
Spedizione stimata: 11-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Designed for the safe storage and transport of biological materials.
  • Tubes are made of polypropylene
  • With molded graduations
  • Self-standing with conical bottom
  • Transparent tubes allows for unobstructed viewing of samples
  • Shatter-proof and may be exposed to freezing temperatures
  • Leak-resistant polyethylene screw caps can be removed or sealed in single turn
Especificaciones
Colore chiusura Blue
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Forma del fondo Conical (Self-standing)
Materiale Polypropylene
Graduazioni 1 to 5 mL
Include Blue Screwcap
Stile Self Standing Transport Tube
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Graduated Yes
Materiale chiusura Polyethylene
Altezza (sistema metrico) 56 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Transport Tube
Area del contrassegno Etched
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.