Learn More
Semaglutide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16411209
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 16411209
Marca: Medchem Express HY114118
MedChemExpress Semaglutide, a long-acting GLP-1 analogue, is a glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist. Semaglutide has the potential for type 2 diabetes treatment.
Semaglutide, a long-acting GLP-1 analogue, is a glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist. Semaglutide has the potential for type 2 diabetes treatment.
Specifica
Materiale o nome chimico Semaglutide
Forma fisica Solid
CAS 910463-68-2
Colore White
Quantità 1 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C187H291N45O59
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (8.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (3.04 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl)
SMILES [Semaglutide]
Molecular Weight (g/mol) 4113.64
Peso formulazione 4113.64
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.