Learn More
Semaglutide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16487527
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16487527 5 mg 5mg
16411209 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16487527 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY114118
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Semaglutide, a long-acting GLP-1 analogue, is a glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist. Semaglutide has the potential for type 2 diabetes treatment.
Semaglutide, a long-acting GLP-1 analogue, is a glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist. Semaglutide has the potential for type 2 diabetes treatment.
Specifica
Materiale o nome chimico Semaglutide
Forma fisica Solid
CAS 910463-68-2
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C187H291N45O59
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (8.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (3.04 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl)
SMILES [Semaglutide]
Molecular Weight (g/mol) 4113.64
Peso formulazione 4113.64
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Research purposes only