Learn More
Semaphorin 4B Antibody [mFluor Violet 610 SE], R&D Systems™
Codice prodotto. 30761527 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30761527 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30761527 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore AF6239MFV610
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Sheep Polyclonal Antibody
Semaphorin 4B Polyclonal antibody specifically detects Semaphorin 4B in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Semaphorin 4B
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato mFluor Violet 610 SE
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene KIAA1745sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, 4B, MGC131831, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, (semaphorin) 4B, SEMAC, semaphorin-4B, SemC
Specie ospite Sheep
Immunogeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Semaphorin 4B, Leu31-Glu703, Accession # Q62179
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Neuroscience
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10509
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus