Learn More
Greiner Bio-One Semi-micro/Macro Cuvettes
Codice prodotto. 13032053
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Macro Cuvette
Semi-micro Cuvette
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
13032053 Macro Cuvette -
10732752 Semi-micro Cuvette pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13032053 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 614101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.36€
    103.53€ / pezzi 1000
    Risparmia 8.83€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 17-11-2026
Ideal for enzymatic determinations. Greiner Bio-One Semi-micro/Macro Cuvettes are manufactured from crystal clear polystyrene.
  • Non-sterile
  • Material: Crystal clear polystyrene
  • Minimal light scatter with high transmission
  • Thin walls enable rapid and uniform tempering that is helpful for enzymatic determinations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Sterilità Non-sterile
Tipo Macro Cuvette
Capacità (sistema metrico) 4 mL
Materiale Polystyrene
Lunghezza (sistema metrico) 10mm
Quantità 1000/Cs.
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 340 to 900 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spectrophotometer
Larghezza (sistema metrico) 10 mm
Da utilizzare con (applicazione) Spectrophotometry
Forma Rectangle
Diametro (sistema metrico) 12 mm
For research use only. Not for use in diagnostic procedures, unless otherwise indicated