Learn More
ratiolab™ Semi-micro Q-VETTES, 1.6mL, PS
Codice prodotto. 11833892
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11833892 1.6 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11833892 Fornitore ratiolab™ N. del fornitore 2712120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.00€
    5.11€ / pezzi 100
    Risparmia 2.89€
    36% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Improved photometric properties allow these cuvettes to yield more constant sample temperatures during photometric measurements . Ratiolab™ Semi-micro Q-VETTES feature optimized form and small wall thickness for increased heat transfer.
  • Glass-clear polystyrene (PS)
  • Applicable wavelength range 340 to 900nm
  • Very low variation of extinction values
  • Excellent optical transmission range
  • Cavity-sorted production
  • Path length 10mm
  • Outer dimensions: 12.5 x 12.5 x 45mm
  • Supplied in practical Styrofoam racks: 100 netidentical cuvets in a Styrofoam box with closable lid
Specifications
Tipo Semi-micro Cuvette
Capacità (sistema metrico) 1.6 mL
Materiale Polystyrene
Lunghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Quantità 1000 Cuvettes
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 340 to 900 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Photometric Measurement