Learn More
Semi-Volatile Acid Surrogate, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 12739695 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12739695 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 12739695 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore CLP9075SA5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.70€
    450.95€ / 5mL
    Risparmia 84.75€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-01-2027
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
2,4,6-Tribromophenol118-79-67500μg/mL
2-Chlorophenol-3,4,5,6-d493951-73-67500μg/mL
2-Fluorophenol367-12-47500μg/mL
Phenol-d613127-88-37500μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Semi-Volatile Acid Surrogate
Imballaggio 5mL amber prescored glass ampule
CAS 118-79-6, 93951-73-6, 367-12-4, 13127-88-3
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
Nomi componenti o analita 2,4,6-Tribromophenol
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
Elemento 2,4,6-Tribromophenol
Solvent or Matrix Methanol
Quantità 5 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 7500μg/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Semi-Volatile Acid Surrogate 5 ML
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Product intended for laboratory use only