Learn More
Semicarbazide hydrochloride, 99+%
Codice prodotto. 10061410 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10061410 500 g Plastic bottle 500g
10265230 100 g Plastic bottle 100g
11652209 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10061410 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132645000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 563-41-7 | CH6ClN3O | 111.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 563-41-7
Formula molecolare CH6ClN3O
Molecular Weight (g/mol) 111.53
Numero MDL MFCD00013009
InChI Key XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo semicarbazide hydrochloride, aminourea hydrochloride, semicarbazide hcl, hydrazinecarboxamide hydrochloride, hydrazinecarboxamide, monohydrochloride, semicarbazide chloride, amidourea hydrochloride, carbamylhydrazine hydrochloride, semicarbazide monohydrochloride, semicarbazide, monohydrochloride
PubChem CID 11236
ChEBI CHEBI:82532
IUPAC Name aminourea;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].NNC(N)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Semicarbazide hydrochloride
Punto di fusione 170.0°C to 178.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H2NCONHNH2·HCl
Quantità 500 g
Beilstein 03,98
Fieser 01,1000; 15,284
Indice di Merck 15,8583
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless
Peso formulazione 111.53
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks