Specifica
| Materiale o nome chimico | Semicarbazide hydrochloride |
| Punto di fusione | 170.0°C to 178.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | H2NCONHNH2·HCl |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 03,98 |
| Fieser | 01,1000; 15,284 |
| Vedi altri risultati |