Learn More
R&D Systems™ Seminal Vesicle Tissue Slides (Normal)- Paraffin
Codice prodotto. 18126434 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Condizione del tessuto:
Normal
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Condizione del tessuto Dimensione della confezione
18126434 Normal pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18126434 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP230197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.44€
    256.20€ / pezzi 5
    Risparmia 51.24€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cross-reattività Human
Tipo Seminal Vesicle Tissue Slides (Normal)
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry-Paraffin
Status giuridico RUO
Specie Human
Condizione del tessuto Normal
Linea di prodotti Novus