Learn More
ITS Thorsten Betzel™ Strisce per analisi semiquantitativa
Codice prodotto. 11772957
Cambia vista
Click to view available options
Analiti:
Chloride
Free Chlorine
Hydrogen Peroxide
Nitrate-Nitrite/NO3
Total Chlorine
Concentrazione:
Cloro libero/0-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0. 8-1.2-1.5-2.0-2.6-4.0-> 6. 0 ppm
Cloro libero/0. 1.0. 2.0. 3.0. 4.0. 5.0. 6.0. 7.0 ppm (mg/l) e 0.00. 0.05. 0.10. 0.20. 0.40. 0.60. 0.80. 1.20 ppm (mg/l)
Cloro totale/ 0-0.05-0.1-0.15-0.2-0.5-0.8-1.0-4.0-10.0 ppm
Cloro totale/0-5-10-20-30-40-60-80 ppm
Cloruro/0-50-100-250-500 pm
Nitrato-Nitrito/NO3: 0. 0.5. 2. 5. 10. 20. 50 ppm (mg/l)
Perossido di idrogeno/0.05-0.3-0.5-1.0-2.0-4. 0 ppm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Analiti Concentrazione Dimensione della confezione
11772957 Hydrogen Peroxide Perossido di idrogeno/0.05-0.3-0.5-1.0-2.0-4. 0 ppm pezzi 50
11752957 Nitrate-Nitrite/NO3 Nitrato-Nitrito/NO3: 0. 0.5. 2. 5. 10. 20. 50 ppm (mg/l) pezzi 50
11712947 Free Chlorine Cloro libero/0-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0. 8-1.2-1.5-2.0-2.6-4.0-> 6. 0 ppm pezzi 50
11702947 Free Chlorine Cloro libero/0. 1.0. 2.0. 3.0. 4.0. 5.0. 6.0. 7.0 ppm (mg/l) e 0.00. 0.05. 0.10. 0.20. 0.40. 0.60. 0.80. 1.20 ppm (mg/l) pezzi 50
11742947 Total Chlorine Cloro totale/ 0-0.05-0.1-0.15-0.2-0.5-0.8-1.0-4.0-10.0 ppm pezzi 50
11752947 Total Chlorine Cloro totale/0-5-10-20-30-40-60-80 ppm pezzi 50
11762947 Chloride Cloruro/0-50-100-250-500 pm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11772957 Fornitore ITS Thorsten Betzel™ N. del fornitore 481015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.57€
    23.42€ / pezzi 50
    Risparmia 3.15€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Specifica
Analiti Hydrogen Peroxide
Concentrazione Perossido di idrogeno/0.05-0.3-0.5-1.0-2.0-4. 0 ppm
Imballaggio Bottiglia
Quantità 50 strisce