Learn More
SemperIt™ Guanti protettivi in nitrile Xtra lite Semperguard™
Codice prodotto. 11817202
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Piccolo
Medio
Grande
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 180
pezzi 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11817202 X-Large pezzi 180
11807202 Grande pezzi 200
11897192 Medio pezzi 200
11887192 Piccolo pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11817202 Fornitore SemperIt™ N. del fornitore 3000001620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00€
    26.00€ / pezzi 180
    Risparmia 6.00€
    18% Sconto
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
In nitrile. I guanti protettivi in nitrile Xtra lite Semperguard™ sono monouso.
Manufactured from nitrile. Semperguard™ Nitrile Xtra lite Protective Gloves are disposable.
  • Nitrile
  • Powder free
  • Lavender blue
  • Disposable
  • Rolled Cuff Style
  • Ambidextrous
  • Latex Free
  • Tensile Strength of 14/14MPa
  • CE Class I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE Category III certified 
Specifica
Certificazione/Conformità CE Classe I, EN 420, EN 374, EN 455, DPI di Categoria III
Colore Blu lavanda
Monouso
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Non talcati
Size X-Large
Spessore (sistema imperiale) 5.5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
Stile polso guanto Arrotolato
Modello 816780239
Forza di trazione 14/14 MPa
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm