Learn More
SemperIt™ Guanti protettivi in nitrile Xtra lite Semperguard™
Codice prodotto. p-8002734
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Piccolo
Medio
Grande
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 180
pezzi 200
Codice prodotto. Size unitSize
11807202 Grande pezzi 200
11897192 Medio pezzi 200
11887192 Piccolo pezzi 200
11817202 X-Large pezzi 180
4 options
Codice prodotto. 11807202
Marca: SemperIt™ 3000001619
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In nitrile. I guanti protettivi in nitrile Xtra lite Semperguard™ sono monouso.
Manufactured from nitrile. Semperguard™ Nitrile Xtra lite Protective Gloves are disposable.
  • Nitrile
  • Powder free
  • Lavender blue
  • Disposable
  • Rolled Cuff Style
  • Ambidextrous
  • Latex Free
  • Tensile Strength of 14/14MPa
  • CE Class I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE Category III certified 
Specifica
Certificazione/Conformità CE Classe I, EN 420, EN 374, EN 455, DPI di Categoria III
Colore Blu lavanda
Monouso
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Non talcati
Size Grande
Spessore (sistema imperiale) 5.5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
Stile polso guanto Arrotolato
Modello 816780237
Forza di trazione 14/14 MPa
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm