Learn More
SemperIt™ Guanti protettivi in gomma Semperclean™ MC Semperguard™
Descrizione
- Massimo comfort e facili da indossare grazie allo speciale rivestimento interno
- Eccellenti proprietà di presa grazie allo speciale trattamento della superficie esterna durante il metodo di produzione speciale
- La forma anatomica riduce l'affaticamento della mano
- Particolarmente delicati sulla pelle e non talcati grazie a pulizia/lavaggio intensivo
- Disponibili in 6 misure, incluse le misure intermedie, per una vestibilità ottimale
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE Classe I, EN 420, EN 374, EN 455, DPI di categoria III |
| Colore | Naturale |
| Monouso | Sì |
| Materiale | Gomma |
| Powdered | Talcati |
| Size | 6.5 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.21 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 270 mm |