Learn More
SemperIt™ Guanti protettivi in gomma Semperclean™ MC Semperguard™
Codice prodotto. 12556756
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
50 paia
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12556756 7.5 50 paia
12526756 6 50 paia
12536756 6.5 50 paia
12566756 8 50 paia
12576756 8.5 50 paia
10723173 9 50 paia
12546756 7 50 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12556756 Fornitore SemperIt™ N. del fornitore 3000006241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.05€
    57.85€ / 50 paia
    Risparmia 25.20€
    30% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Presa eccellente con i guanti protettivi in gomma, non talcati Semperit™ Semperguard™ Semperclean™ MC. Dotati di polsini arrotolati, i guanti sono lisci all'interno, mentre la superficie esterna microruvida offre una presa sicura anche quando sono bagnati.
  • Massimo comfort e facili da indossare grazie allo speciale rivestimento interno
  • Eccellenti proprietà di presa grazie allo speciale trattamento della superficie esterna durante il metodo di produzione speciale
  • La forma anatomica riduce l'affaticamento della mano
  • Particolarmente delicati sulla pelle e non talcati grazie a pulizia/lavaggio intensivo
  • Disponibili in 6 misure, incluse le misure intermedie, per una vestibilità ottimale
Specifica
Certificazione/Conformità CE Classe I, EN 420, EN 374, EN 455, DPI di categoria III
Colore Naturale
Monouso Sì
Materiale Gomma
Powdered Talcati
Size 7.5
Spessore (sistema metrico) 0.21 mm
Lunghezza (sistema metrico) 280 mm