Learn More
SemperIt™ Guanti protettivi in gomma Semperclean™ MC Semperguard™
Codice prodotto. p-8002736
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
50 paia
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12526756 6 50 paia
12536756 6.5 50 paia
12556756 7.5 50 paia
12566756 8 50 paia
12576756 8.5 50 paia
10723173 9 50 paia
12546756 7 50 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12526756 Fornitore SemperIt™ N. del fornitore 3000006238
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Presa eccellente con i guanti protettivi in gomma, non talcati Semperit™ Semperguard™ Semperclean™ MC. Dotati di polsini arrotolati, i guanti sono lisci all'interno, mentre la superficie esterna microruvida offre una presa sicura anche quando sono bagnati.
  • Massimo comfort e facili da indossare grazie allo speciale rivestimento interno
  • Eccellenti proprietà di presa grazie allo speciale trattamento della superficie esterna durante il metodo di produzione speciale
  • La forma anatomica riduce l'affaticamento della mano
  • Particolarmente delicati sulla pelle e non talcati grazie a pulizia/lavaggio intensivo
  • Disponibili in 6 misure, incluse le misure intermedie, per una vestibilità ottimale
Specifica
Certificazione/Conformità CE Classe I, EN 420, EN 374, EN 455, DPI di categoria III
Colore Naturale
Monouso Sì
Materiale Gomma
Powdered Talcati
Size 6
Spessore (sistema metrico) 0.21 mm
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm