Learn More
Semperit™ Guanti per esame in lattice Semperguard™ Comfort
Codice prodotto. 15313884
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Piccolo
Medio
Grande
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 90
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15313884 X-Large pezzi 90
15383874 Grande pezzi 100
15303884 Piccolo pezzi 100
15393874 Medio pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15313884 Fornitore Semperit™ N. del fornitore 3000001283
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.00€
    6.25€ / pezzi 90
    Risparmia 14.75€
    70% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I guanti per esame in lattice non talcati Semperguard™ Comfort offrono un'eccellente elasticità e la massima comodità.
  • In lattice naturale
  • Delicati sulla pelle
  • Non talcati
  • Eccellente elasticità e buona sensibilità al tatto/comodità di utilizzo
  • Buona presa e facili da indossare
  • Privi di ftalati e ammorbidenti
  • Dispositivi medici di classe I di categoria CE - Guanti protettivi monouso per rischi complessi di categoria III
  • Testati e certificati in conformità alla direttiva 1935/2004
  • Per applicazioni a contatto con alimenti
Specifica
Certificazione/Conformità EN 420, EN 374 e EN 455
Classificazione CE Classe I
Colore Bianco
Monouso Sì
Uso per laboratorio/camera controllata
Latex Free No
Materiale Lattice
Powdered Non talcati
Product Type Guanti per esame
Size X-Large
Sterilità Non sterile
Spessore (sistema metrico) 0.20 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Da utilizzare con (applicazione) Sicurezza sul lavoro, Cura, Laboratorio/Farmaceutica, Pulizia/Igiene, Alimenti, Vendita al dettaglio/Uso domestico
Stile polso guanto Polsino arrotolato
Verificato per uso medico
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Quantità Confezione da 90
Resistente a Sostanza chimica
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm