Learn More
Semperit™ Guanti per esame in lattice Semperguard™ Comfort
Codice prodotto. 15393874
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Piccolo
Medio
Grande
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 90
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15393874 Medio pezzi 100
15383874 Grande pezzi 100
15303884 Piccolo pezzi 100
15313884 X-Large pezzi 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15393874 Fornitore Semperit™ N. del fornitore 3000001281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.93€
    7.98€ / pezzi 100
    Risparmia 11.95€
    59% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I guanti per esame in lattice non talcati Semperguard™ Comfort offrono un'eccellente elasticità e la massima comodità.
  • In lattice naturale
  • Delicati sulla pelle
  • Non talcati
  • Eccellente elasticità e buona sensibilità al tatto/comodità di utilizzo
  • Buona presa e facili da indossare
  • Privi di ftalati e ammorbidenti
  • Dispositivi medici di classe I di categoria CE - Guanti protettivi monouso per rischi complessi di categoria III
  • Testati e certificati in conformità alla direttiva 1935/2004
  • Per applicazioni a contatto con alimenti
Specifica
Certificazione/Conformità EN 420, EN 374 e EN 455
Classificazione CE Classe I
Colore Bianco
Monouso Sì
Uso per laboratorio/camera controllata
Latex Free No
Materiale Lattice
Powdered Non talcati
Product Type Guanti per esame
Size Medio
Sterilità Non sterile
Spessore (sistema metrico) 0.20 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Da utilizzare con (applicazione) Sicurezza sul lavoro, Cura, Laboratorio/Farmaceutica, Pulizia/Igiene, Alimenti, Vendita al dettaglio/Uso domestico
Stile polso guanto Polsino arrotolato
Verificato per uso medico
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Quantità Confezione da 100
Resistente a Sostanza chimica
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm