Learn More
SemperIt™ Guanti protettivi in nitrile Semperplus™ Semperguard™
Descrizione
- Extra length for higher safety (270-285 mm)
- Extra wall thickness
- Straight edge cuff style
- Green
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE, EN 420, EN 374, EN 388, DPI di Categoria III |
| Coating Material | Motivo a losanga all’esterno |
| Colore | Green |
| Monouso | No |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Size | Medium |
| Spessore (sistema metrico) | 0.38 mm |
| Stile polso guanto | Bordo dritto |
| Rivestimento interno | Fiocco foderato in cotone |
| Vedi altri risultati |