Learn More
SemperIt™ Guanti protettivi in vinile Semperguard™
Codice prodotto. p-8002740
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Medio
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 90
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12302189 Medio pezzi 100
12201338 X-Large pezzi 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12302189 Fornitore SemperIt™ N. del fornitore 3000001445
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Realizzati in una formula a base di vinile di alta qualità, i guanti monouso in vinile non talcati Semperguard™ sono resistenti agli strappi, privi di cuciture, piatti e con bordo arrotolato.
I guanti protettivi monouso trasparenti sono piatti con bordo arrotolato.
  • Particolarmente delicati sulla pelle per chi soffre di allergie al lattice - privi di acceleratori e proteine del lattice
  • Privi di DOP (DEHP/dietilesil ftalato)
  • Il vinile di alta qualità (PVC) offre un comfort eccellente
  • Qualità eccellente a un costo vantaggioso
  • Guanti protettivi CE di categoria I per rischi minimi
  • Testati e certificati in conformità a VO 1935/2004 - adatti al contatto con alimenti non grassi
Specifica
Certificazione/Conformità CE Categoria I, EN 420, EN 374, EN 455
Classificazione Guanti protettivi CE di categoria I per rischi minimi
Colore Trasparente
Monouso Sì
Finitura esterna Liscio
Hand Ambidestri
Latex Free Sì
Materiale Vinile
Powdered Sì
Size Medio
Sterilità Non sterile
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
Stile polso guanto Arrotolato
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Tipo di palmo Piatto
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm