Learn More
Semperit™ Guanti chirurgici in lattice di gomma naturale Sempermed™ Supreme
Codice prodotto. 10752391
Cambia vista
Click to view available options
Size:
8
Dimensione della confezione:
50 paia
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
10752391 8 50 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10752391 Fornitore Semperit™ N. del fornitore 3000006094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    61.50€ / 50 paia
    Risparmia 41.50€
    40% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Guanti chirurgici non talcati, ideali per doppia indossabilità. Offrono una sicurezza ottimale e proprietà tattili ideali.
  • Patented synthetic lining makes these gloves considerably easy to don.
  • Provides optimal tactile sensitivity.
  • Developed specifically for the requirements of the operating theater, the fully anatomical shape with curved fingers corresponds with the natural, relaxed hand posture.
Specifica
Certificazione/Conformità EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223
Colore White
Monouso Sì
Materiale Lattice in gomma naturale
Powdered Powder Free
Size 8
Sterilità Sterile
Spessore (sistema metrico) Da 0.19 a 0.24 mm
Stile polso guanto Arrotolato
Lunghezza (sistema metrico) 280 mm