missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Senecionine-N-oxide 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30320727
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30320727 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30320727 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA16934010WA100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Senecionine N-Oxide
CAS 13268-67-2
Nomi componenti o analita Senecionine N-Oxide
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C18 H25 N O6
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3-ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-5,6-dimethyl-, 12-oxide, (3Z,5R,6R,14aR,14bR)-, Senecionan-11,16-dione, 12-hydroxy-, 4-oxide, NSC 106677, Senecionine N-oxide, Senecionine oxide, [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3-ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-5,6-dimethyl-, 12-oxide, (3Z,5R,6R,14aR,14bR)-[partial]-
InChI Formula InChI=1S/C18H25NO6/c1-4-12-9-11(2)18(3,22)17(21)24-10-13-5-7-19(23)8-6-14(15(13)19)25-16(12)20/h4-5,11,14-15,22H,6-10H2,1-3H3/b12-4-/t11-,14-,15-,18-,19?/m1/s1
SMILES C\C=C/1\C[C@@H](C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CC[N+]3([O-])CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 351.39
Quantità 1 mL
Peso formulazione 351.1682 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.