Learn More
Senecivernine-N-oxide 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30315019
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315019 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315019 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA16934510WA100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Senecivernine-N-oxide
CAS 101687-28-9
Nomi componenti o analita Senecivernine-N-oxide
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C18 H25 N O6
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-4,5,6-trimethyl-3-methylene-, 12-oxide, (4R,5R,6R,14aR,14bR)-, 21-Norsenecionan-11,16-dione, 12-hydroxy-14-methyl-, 4-oxide, (14α)-, Senecivernine N-oxide
InChI Formula InChI=1S/C18H25NO6/c1-10-11(2)16(20)25-14-6-8-19(23)7-5-13(15(14)19)9-24-17(21)18(4,22)12(10)3/h5,10,12,14-15,22H,2,6-9H2,1,3-4H3/t10-,12+,14+,15?,18+,19?/m0/s1
SMILES C[C@@H]1[C@@H](C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CC[N+]3([O-])CC[C@@H](OC(=O)C1=C)C23
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 351.3942
Quantità 1 mL
Peso formulazione 351.1682 g/mol