Learn More
Ansell™ HyFlex™ 48-105 Series White Polyurethane Light Weight Gloves
Designed for light applications that require good levels of comfort and abrasion resistance.
36.00€
Specifica
Materiale parte posteriore Polyurethane
Certificazione/Conformità Standard CATEGORY II EN 388 : 0030
Materiale polso Nylon
Product Type Lightweight Gloves
Colore polso guanto White
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12680922
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell™
48105100
10
36.00€
12 paia
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12600932
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell™
48105060
6
36.00€
12 paia
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12690922
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell™
48105110
11
36.00€
12 paia
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12630932
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell™
48105090
9
36.00€
12 paia
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12610932
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell™
48105070
7
36.00€
12 paia
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12620932
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell™
48105080
8
36.00€
12 paia
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Industrial gloves
  • Comfort and protection for lightweight applications
  • Offers precise handling of small objects in dry or light oily environments
  • Provides enhanced safety, dexterity and durability
Applications:
  • Assembling, inspecting and packing small components
  • Light assembly tasks
Specifica
Specifica
Polyurethane
Nylon
White
Nylon
Abrasion resistance
Standard CATEGORY II EN 388 : 0030
Lightweight Gloves
Knit
12 Pairs
48-105