Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ STP6F
Codice prodotto. 17738574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17738574 10/Pk. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17738574 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore YSTP6F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    152.36€ / pezzi 10
    Risparmia 188.64€
    55% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Perform susceptibility testing of Streptococcus species with this FDA cleared, convenient plate including Tigecycline.
Perform susceptibility testing of Streptococcus species with Thermo Scientific™ Sensititre™ Streptococcus STP6F AST Plate. This plate is FDA-cleared for automated or manual reading of Streptococcus species using the Thermo Scientific™ Sensititre™ ARIS™ 2X ID/AST System, Thermo Scientific™ Sensititre™ OptiRead System, or Sensititre™ manual platforms, including the Thermo Scientific™ Sensititre™ Vizion™ System for maximum versatility.
Eliminate offline tests with a full range of antimicrobials, including Tigecycline, with the Sensititre Streptococcus STP6F AST Plate. 
  • Individual packaging allows laboratories to test one isolate at a time
  • Test 20 antimicrobials on a single AST plate for cost-effective results
  • True MIC results provide better resistance tracking
  • Extended shelf life and room-temperature storage eliminate inventory control concerns
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
VersaTREK™ and Sensititre™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Standard McFarland 0,5 MHB (Part No. T346205)
Agenti antimicrobici Various
Tipo di brodo MHB w/ LHB (Part No. CP114)
Descrizione Sensititre Streptococcus species MIC Plate
Codice antibiotico Various
Product Type AST Plate
Target Organism Class Fastidious Organisms
Test Type Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
Da utilizzare con (applicazione) All Streptococcus sp.
Condizioni di incubazione 34-36°C O2
Tempo di incubazione 20-24 hr
Isolati per piastra 1
N. per confezione 10
Tipo di imballaggio Box
Quantità 10/Pk.
Opzioni di lettura Autoread or manual
Volume di trasferimento 100µL
Volume per pozzetto 100 μL
Specie Streptococcus spp., Haemophilus influenzae