Learn More
Tork Sensitive Moisturising Hand Cream, Non-Perfumed
Codice prodotto. 31908325 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Forma:
Cream
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma Dimensione della confezione
31908325 Cream pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31908325 Fornitore Tork N. del fornitore 590210
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Hand cream is ideal for sensitive, extra-dry, and irritated skin.
  • Non-perfumed moisturising cream has a nourishing blend of oils from natural origin, vitamin E, and panthenol.
  • Absorbs quickly to promote soft skin and long-lasting hydration.
  • Dermatologically tested.
  • Skin-friendly pH.
  • Care for hands on the move, thanks to the portable size tube.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hand Protection Cream
Colore White
Forma Cream
Dimensioni (L x P x A) 130 x 245 x 67 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 2.48 in.
Lunghezza (sistema metrico) 63 mm
Imballaggio Plastic tube
Quantità 10
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema imperiale) 2.536 oz.
Volume (sistema metrico) 75 mL
Peso (sistema imperiale) 3.245 oz.
Peso (sistema metrico) 92 g