Learn More
Tork Tork Lozione mani idratante per pelli sensibili Mini
Codice prodotto. 30243864 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
8/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 8
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30243864 8/Pk. pezzi 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30243864 Fornitore Tork N. del fornitore 425202
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Tork Lozione mani idratante per pelli sensibili, S5
  • Lozione senza profumo: la speciale formulazione, studiata appositamente per contribuire a mantenere l’idratazione della pelle, contiene olio di canola, glicerina e pantenolo
  • Cura extra per la pelle: il prodotto, pensato per l'utilizzo in abbinamento ai dispenser per sapone Mini Tork, si assorbe rapidamente senza lasciare tracce di unto
  • Formulazione sicura: il prodotto è dermatologicamente testato, con un valore di pH delicato sulla pelle
  • Maggiore attenzione alla sostenibilità: la lozione mani per dispenser da bagno Tork contiene il 96% di ingredienti di origine naturale (secondo le specifiche del prodotto e la norma ISO16128, acqua inclusa)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hand Care Lotion
Colore White
Forma Lotion
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 8/Pk.