Learn More
Tork Tork Sapone liquido per pelli sensibili
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30243696 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Forma:
Foam
Liquid
Dimensione della confezione:
6L
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma unitSize
30243696 Liquid pezzi 6
15868765 Foam 6L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30243696 Fornitore Tork N. del fornitore 424701
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tork Sapone a Schiuma Extradelicato S4
  • Prodotto certificato a basso impatto allergenico dall'ECARF, la Fondazione del Centro di ricerca europeo sulle allergie
  • Raccomandato per mani molto sporche e laddove vi sia necessità di una maggiore forza pulente, come in cucina
  • Dedica un'attenzione superiore alle pelli sensibili
  • Nutre le pelli secche con ingredienti relipidanti come glicerina, betaina e pantenolo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hand Soap
Colore White
Forma Liquid
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 6/Pk.
Size 1 L