Learn More
Greiner Bio-One SensoPlate™ 24 Well Flat Bottomed Microplate with Lid
Codice prodotto. 10406291
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black, Clear Bottom
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10406291 Black, Clear Bottom pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10406291 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 662892
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Allows transmission measurements in 350nm range. Greiner Bio-One SensoPlate™ 24 Well Flat Bottomed Microplate with Lid is ideal for fluorescence correlation spectroscopy (FCS).
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Optically clear borosilicate glass bottom with light path of 175±15μm, black polystyrene frame
Warranty
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Alphanumeric
Formato Standard
Coperchio With Lid
Matrice 4 x 6
Colore Black, Clear Bottom
Product Type Imaging Plate
Materiale Polystyrene, Borosilicate Glass
No. of Wells 24
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Total Volume (Metric) Well 3.3 mL
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Include Lid
N. per custodia 12
N. per confezione 1
Dimensioni (L x P x A) 127.8 x 85.5 x 17.7 mm
Lunghezza (sistema metrico) 127.76 mm
Larghezza (sistema metrico) 85.48 mm
Altezza (sistema metrico) 19 mm