Learn More
Greiner Bio-One SensoPlate™ 96-well, Non-Treated, Flat-Bottom Microplate
Descrizione
- Round well geometry to reduce optical distortions
- Black/White frame upon which 175μm borosilicate glass bottom is glued
- Chimney-well prevents cross-contamination
- Available with or without lid
Specifica
Specifica
| Codice a barre | Alphanumeric |
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Black, Clear Bottom |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Non trattata |
| Vedi altri risultati |