Learn More
Eppendorf™ Sensor Unit 96-well
Codice prodotto. 15748409 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
ISO 17025
ISO 9001
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
15748409 ISO 17025 Pezzo
15738409 ISO 9001 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15748409 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 6328007507
Spedizione stimata: 15-12-2026
Suitable for use with an X50 series PCR Mastercycler 96-well thermoblock.
  • Sensor unit for 96-well thermoblock
  • Suitable for use with an X50 series Mastercycler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) X50 series PCR Mastercycler 96-well Thermoblock
Descrizione ISO 17025