Learn More
Cytiva Life Sciences™ Sentino Membrane Dispenser Refill ME25
Descrizione
Sentino Membrane Dispenser Refill ME25
Sentino Membrane Dispenser Refill ME25
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sentino Filter Dispenser |
| Materiale | MCE |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Sterilità | Gamma-irradiated |
| Tipo di membrana | Gridded |
| Modello | 68121ME |
| Tipo | Membranes, Sentino Dispenser Pack |
| Diametro (sistema metrico) | 47 mm |