Learn More
Cytiva Sentino™ Magnetic Filters Funnel
Codice prodotto. 17174291
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 mL
300 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
17174291 300 mL Pezzo
17164291 150 mL Pezzo
17184291 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17174291 Fornitore Cytiva N. del fornitore 4273
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Magnetic funnels designed for use with our Sentino pump.
  • Unique magnetic seal allows easy, one-handed vacuum filtration of liquids with compatible membranes
  • Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 47 mm
Capacità (sistema metrico) 300 mL
Materiale PPSF
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione 9.6 cm2
Product Type Non-sterile