Learn More
WTW™ Elettrodo pH 41 SenTix™
Codice prodotto. 10322911
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
Cavo fisso
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
10322911 Cavo fisso Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10322911 Fornitore WTW™ N. del fornitore 103635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00€
    255.00€ / pezzi 1
    Risparmia 106.00€
    29% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use these pH electrodes for portable measurement and routine measurement in the lab. WTW™ SenTix™ 41 pH Electrodes are ideal for applications where reliable measured values are needed under adverse conditions.
pH electrodes with gel electrolyte are ideal for portable measurement but also for routine measurement in the lab. The electrodes do not require any maintenance besides occasional cleaning and are therefore especially economical. For demanding measurements in the lab, there are SenTix™ electrodes with 3 mol/l KCl liquid electrolyte, easy to clean glass shaft and platinum diagphragm. These electrodes can also be used in difficult samples. And if you need an electrode with liquid electrolyte for portable measuring: The SenTix™ 51/52 with plastic shaft, integrated temperature sensor and ceramic diaphragma masters nearly every measuring task, even in the field.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Cavo fisso
Giunzione Fibra
Materiale Asta in plastica, diaframma in fibra
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Elettrodo pH SenTix™
Da utilizzare con (apparecchiatura) pHmetro Vario
Include DIN, connettore elettrodo a +banana, cavo da 1 m
Modello SenTix™ 41
Sonda NTC integrato da 30 kilohm
Requisiti di stoccaggio Immergere l'elettrodo combinato nell'elettrolita di riferimento (KCl 3 mol/l, privo di Ag+); gli elettrodi per pH combinati non devono essere riposti asciutti o in acqua deionizzata
Intervallo di temperatura (sistema metrico) da 0 a 80 °C
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Lunghezza (sistema metrico) gambo 120 mm