Learn More
WTW™ Elettrodo pH 61 SenTix™
Codice prodotto. 10464071
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
Cavo fisso
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
10464071 Cavo fisso Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10464071 Fornitore WTW™ N. del fornitore 103640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    197.00€ / pezzi 1
    Risparmia 7.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Standard electrodes with gel and precision electrodes with liquid gel electrolyte for pH measurements in lab applications and in the field.
  • SenTix™: Standard electrodes with gel and precision electrodes with liquid gel electrolyte for pH measurements in lab applications and in the field
  • Maintenance-free gel reference system across the entire product life
  • Quick repsonse time by good connection to the medium for electrodes with liquid filled reference system
  • Best results thanks to high-quality membrane glasses
  • pH electrodes with gel electrolyte are ideal for portable measurement but also for routine measurement in the lab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Cavo fisso
Giunzione Platino
Materiale Asta in vetro, membrana in platino
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Elettrodo pH SenTix™
Da utilizzare con (apparecchiatura) pHmetro Vario
Include Connettore elettrodo DIN, cavo da 1 m
Modello SenTix™ 61
Requisiti di stoccaggio Immergere l'elettrodo combinato nell'elettrolita di riferimento (KCl 3mol/l, esente da Ag+); gli elettrodi per pH combinati non devono essere riposti asciutti o in acqua deionizzata
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Lunghezza (sistema metrico) gambo 120 mm