Learn More
WTW™ SenTix™ Micro 900 pH Electrode
Codice prodotto. 15992927
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
65/130 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15992927 65/130 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15992927 Fornitore WTW™ N. del fornitore 103765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00€
    594.53€ / pezzi 1
    Risparmia 60.47€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
The WTW™ SenTix™ Micro 900 pH Electrode is for wireless IDS pH measurement in small vessel volumes.
  • A micro pH electrode with 5 mm shaft diameter and built-in temperature probe
  • For wireless IDS pH measurement in small vessels
  • Secure measurement values via signal processing in the actual sensor
  • Easy electrode exchange thanks to calibration data stored in the sensor
  • Sensor quality monitoring through QSC function
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Giunzione Platinum Diaphragm
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Micro pH Electrode
Da utilizzare con (applicazione) Small Vessel pH Measurement
Riferimento interno KCl 3 mol/L Ag+ free
Modello SenTix™ Micro 900-P with plug head for AS/IDS-x cables or wireless modules IDS WLM-S
Lunghezza (sistema metrico) 65/130 mm
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm (Upper), 5 mm (Lower)